3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4849-1G PC4849-5G
APOSPC4849-1GEA 87.6 EUR
APOSPC4849-1G APOSPC4849-5G
3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole 97%
3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
Formule: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039282
CAS nummer: 1029636-42-7