2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4852-1G PC4852-250MG
APOSPC4852-1GEA 58.4 EUR
APOSPC4852-1G APOSPC4852-250MG
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₀F₆O
Kookpunt: 82…83 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041490
CAS nummer: 28180-47-4