2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 74.6 EUR
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.902 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18398077
CAS nummer: 1049731-04-5