6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 29.2 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrClFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11111906
CAS nummer: 1451392-87-2