(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 124 EUR
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295140
CAS nummer: 1286734-90-4