(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 127 EUR
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101247
CAS nummer: 1213128-98-3
UN: 3259
ADR: 8,III