(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 198 EUR
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547495
CAS nummer: 1253790-80-5