1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 64.3 EUR
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Formule: C₉H₅F₆IO₂
Kookpunt: 53,4 °C (0.15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096622
CAS nummer: 1820736-26-2