6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC48558-1G PC48558-250MG
APOSPC48558-1GEA 853 EUR
APOSPC48558-1G APOSPC48558-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
MW: 324.574 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096623
CAS nummer: 1820705-04-1