6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 438 EUR
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096624
CAS nummer: 1499926-64-5
UN: 3259
ADR: 8,III