3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Difluoro-3-hydroxypropan-1-amine
PC48564-1G PC48564-250MG PC48564-5G
APOSPC48564-1GEA 234 EUR
APOSPC48564-1G APOSPC48564-250MG APOSPC48564-5G
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₇F₂NO
MW: 111.091 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19207959
CAS nummer: 155310-11-5