6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 146 EUR
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103322
CAS nummer: 1820674-47-2