4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 409 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23707391
CAS nummer: 1114546-30-3