3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 22 EUR
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Formule: C₄H₃F₃O₃
Kookpunt: 85…86 °C (12 mm Hg)
Smeltpunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183522
CAS nummer: 167951-80-6