5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 256 EUR
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236757
CAS nummer: 24410-59-1