4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 900 EUR
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrClF₃N
MW: 260.439 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189905
CAS nummer: 1196153-93-1