2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 92.1 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16996403
CAS nummer: 960067-33-8