2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48621-1G PC48621-5G
APOSPC48621-1GEA 252 EUR
APOSPC48621-1G APOSPC48621-5G
2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formule: C₂₄H₃₆B₃F₃O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407207
CAS nummer: 408492-24-0