4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48625-1G PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA 141 EUR
APOSPC48625-1G APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405349
CAS nummer: 881401-96-3