2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 83.3 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formule: C₅H₇F₃O₃
Kookpunt: 195…198 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190638
CAS nummer: 72114-82-0
UN: 3261
ADR: 8,III