5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 285 EUR
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formule: C₆H₂BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405433
CAS nummer: 1073339-19-1