2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 1580 EUR
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₄
Smeltpunt: 70…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689854
CAS nummer: 1190603-51-0