4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48638-1G PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA 385 EUR
APOSPC48638-1G APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Formule: C₇H₅BrF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188442
CAS nummer: 51679-57-3