4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48641-1G PC48641-250MG PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA 213 EUR
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922633
CAS nummer: 1208074-78-5