(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48642-1G PC48642-250MG
APOSPC48642-1GEA 51.2 EUR
APOSPC48642-1G APOSPC48642-250MG
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064295
CAS nummer: 126534-43-8