(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48643-1G PC48643-250MG
APOSPC48643-1GEA 527 EUR
APOSPC48643-1G APOSPC48643-250MG
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07776653
CAS nummer: 126534-42-7