(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48644-1G PC48644-250MG
APOSPC48644-1GEA 106 EUR
APOSPC48644-1G APOSPC48644-250MG
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033383
CAS nummer: 330156-49-5