1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48645-1G PC48645-250MG
APOSPC48645-1GEA 87.6 EUR
APOSPC48645-1G APOSPC48645-250MG
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461916
CAS nummer: 339001-14-8