3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 436 EUR
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107180
CAS nummer: 1526564-53-3