5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 665 EUR
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110261
CAS nummer: 903875-64-9