6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 117 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11520668
CAS nummer: 1114809-22-1