2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 129 EUR
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11856027
CAS nummer: 154650-22-3