3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 373 EUR
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028472
CAS nummer: 1179361-68-2