4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 351 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12755592
CAS nummer: 909109-68-8