6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48657-1G PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA 380 EUR
APOSPC48657-1G APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662774
CAS nummer: 264884-49-3