Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48663-1G PC48663-250MG PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48663-1G APOSPC48663-250MG APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24108605
CAS nummer: 1500268-85-8