Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 1170 EUR
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27846135
CAS nummer: 1609256-10-1