Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 210 EUR
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032272
CAS nummer: 35212-91-0