Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 210 EUR
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29169513
CAS nummer: 2379918-54-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable