1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 210 EUR
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₉BrClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31372485
CAS nummer: 160132-69-4