2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 291 EUR
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036891
CAS nummer: 68718-08-1