3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Aminophenyl trifluoromethyl sulphone
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 132 EUR
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Smeltpunt: 78…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792413
CAS nummer: 426-59-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III