N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 73 EUR
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28384422
CAS nummer: 329942-52-1