2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48727-1G PC48727-500MG PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA 78.9 EUR
APOSPC48727-1G APOSPC48727-500MG APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formule: C₇H₇FINO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22123918
CAS nummer: 1034467-27-0