tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48733-1G PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA 658 EUR
APOSPC48733-1G APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22374847
CAS nummer: 178181-52-7