6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC48737-10G
PC48737-1G
PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA
351
EUR
APOSPC48737-10G
APOSPC48737-1G
APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₆BrFO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09261251 CAS nummer: 853792-27-5 |