2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48741-1G PC48741-250MG
APOSPC48741-1GEA 122 EUR
APOSPC48741-1G APOSPC48741-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528861
CAS nummer: 1260764-27-9