5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 77.5 EUR
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21603962
CAS nummer: 305795-89-5