2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Chloromethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 156 EUR
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955448
CAS nummer: 1020718-00-6