3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC48752-250MG PC48752-1G PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC48752-250MG APOSPC48752-1G APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27923603
CAS nummer: 1159186-56-7